S9633
Soybean flour
Type I
Sinônimo(s):
Soy flour, Soybean meal, Soybean protein powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Glycine max (soybean)
Nível de qualidade
tipo
Type I
forma
powder
composição
Protein, ~52% (85+% dispersible and 1% fat.)
aplicação(ões)
microbiology
Descrição geral
Aplicação
- for optimizing Triton X-114 (TX-114) based lipopolysaccharide (LPS) extraction
- as a protein supplement in the in vitro fermentation of rumen fluid
- as a protein supplement in batch culture of bovine digesta to assess its degradation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3