forma
suspension
tamanho de partícula
20-40 μm (wet)
tamanho de poro
1,000-300,000 Da fractionation range (globular proteins)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Outras notas
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 - 109.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
38 - 43 °C
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from GE Healthcare.