S9186
SIB 1757
≥99% (HPLC), crystalline
Sinônimo(s):
6-Methyl-2-(phenylazo)-3-pyridinol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
crystalline
cor
red
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)c(\N=N\c2ccccc2)n1
InChI
1S/C12H11N3O/c1-9-7-8-11(16)12(13-9)15-14-10-5-3-2-4-6-10/h2-8,16H,1H3/b15-14+
chave InChI
LOCPVWIREQIGNQ-CCEZHUSRSA-N
Informações sobre genes
human ... GRM1(2911) , GRM5(2915)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)