S7320
Anti-Spred-2 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Sprouty Protein with EVH-1 Domain 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~48 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using PC-12 cell lines
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using cell extracts of HepG2
western blot: 2-4 μg/mL using mouse liver extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPRED2(200734)
mouse ... Spred2(114716)
rat ... Spred2(305539)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)