S7001
Strychnine hemisulfate salt
≥98.0%, suitable for ligand binding assays and NMR
Sinônimo(s):
Strychnidin-10-one sulfate (2:1)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Strychnine hemisulfate salt,
Ensaio
≥98.0%
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
NMR: suitable
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1c7ccccc67.O=C8C[C@@H]9OCC=C%10CN%11CC[C@@]%12%13[C@@H]%11C[C@@H]%10[C@@H]9[C@@H]%12N8c%14ccccc%13%14
InChI
1S/2C21H22N2O2.H2O4S/c2*24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;1-5(2,3)4/h2*1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;(H2,1,2,3,4)/t2*13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m00./s1
chave InChI
GOOCRIHPADOQAS-ZNUXJMJHSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?