S5701
SR 49059
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S)-1-[[(2R,3S)-5-Chloro-3-(2-chlorophenyl)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)sulfonyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-indol-2-yl]carbonyl]-2-pyrrolidinecarboxamide, SR49059
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -180 to -190°, c = 0.3 in chloroform-d
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
originador
Sanofi Aventis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)N2[C@@H](C(=O)N3CCC[C@H]3C(N)=O)[C@@](O)(c4ccccc4Cl)c5cc(Cl)ccc25
InChI
1S/C28H27Cl2N3O7S/c1-39-23-12-10-17(15-24(23)40-2)41(37,38)33-21-11-9-16(29)14-19(21)28(36,18-6-3-4-7-20(18)30)25(33)27(35)32-13-5-8-22(32)26(31)34/h3-4,6-7,9-12,14-15,22,25,36H,5,8,13H2,1-2H3,(H2,31,34)/t22-,25-,28+/m0/s1
chave InChI
CEBYCSRFKCEUSW-NAYZPBBASA-N
Informações sobre genes
human ... AVPR1A(552) , OXTR(5021)