S4722
Sharps safety pouches
for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, pkg of 200 ea
Sinônimo(s):
Sharps Disposal Bags
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 200 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H13234-0000
Descrição geral
Heavy 10-mil paperboard pouches for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, 14 × 33 cm with locking tab closure.
Not recommended for the disposal of needles.
Not recommended for the disposal of needles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)