S3944
SEW2871
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
5-[4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thienyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- 1,2,4-oxadiazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
pf
94.5-95.3 °C
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)-c2noc(n2)-c3cc(-c4ccccc4)c(s3)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H10F6N2OS/c21-19(22,23)13-8-4-7-12(9-13)17-27-18(29-28-17)15-10-14(11-5-2-1-3-6-11)16(30-15)20(24,25)26/h1-10H
chave InChI
OYMNPJXKQVTQTR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... S1PR1(1901) , S1PR2(9294) , S1PR3(1903) , S1PR4(8698) , S1PR5(53637)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Embalagem
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?