S1950
STX64
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
667 Coumate, BN 83495
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)Oc1ccc2C3=C(CCCCC3)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H15NO5S/c15-21(17,18)20-9-6-7-11-10-4-2-1-3-5-12(10)14(16)19-13(11)8-9/h6-8H,1-5H2,(H2,15,17,18)
chave InChI
DSLPMJSGSBLWRE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... STS(412)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)