RAB0352
Cell-Based ELISA Sampler Kit for detecting phospho-ERK1/2 (pThr202/pTyr204), phospho-JNK (pThr183/pTyr185), and phospho-p38 MAPK (pThr180/pTyr182) in cultured cell lines
192 assays
About This Item
Produtos recomendados
uso
192 assays
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MAPK1(5594) , MAPK14(1432) , MAPK3(5595) , MAPK8(5599)
mouse ... MAPK1(26413) , MAPK14(26416) , MAPK3(26417) , MAPK8(26419)
rat ... MAPK1(116590) , MAPK14(81649) , MAPK3(50689) , MAPK8(116554)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)SDS
- RABFIX1Fixing Solution (Item D)SDS
- RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)SDS
- RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)SDS
- RABPLATE1Uncoated MicroplateSDS
- RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)SDS
- RABSTOP1Stop SolutionSDS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)