RAB0130
Human ENA78 / CXCL5 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 24.69-18000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CXCL5(6374)
Descrição geral
The Human ENA-78 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human ENA-78 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Imunogênio
Recombinant Human ENA-78
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Brittany R Stevenson et al.
Pathology, 51(5), 518-523 (2019-06-25)
The role of autoantibody testing for patients with interstitial lung disease is an evolving area. Recent guidelines recommend routine anti-nuclear antibodies, rheumatoid factor, and anti-citrullinated cyclic peptide antibody testing for patients undergoing diagnostic evaluation for interstitial lung disease, with further