R8653
Anti-ROCK-2 antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 160 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 25-50 μg using Jurkat cell lysate
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole cell extract of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ROCK2(9475)
mouse ... Rock2(19878)
rat ... Rock2(25537)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)