MAB1087
Anti-Eosinophil Peroxidase Antibody, clone AHE-1
ascites fluid, clone AHE-1, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-EPO, Anti-EPP, Anti-EPX-PEN, Anti-EPXD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AHE-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPX(8288)
Especificidade
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1