R5530
Anti-Rab8 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Mel transforming oncogene (RAB8 homolog), Anti-Mel transforming oncogene (derived from cell line NK14), Anti-RAB8 homolog, Anti-RAB8A, Anti-Ras-associated protein RAB8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~24 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using mouse 3T3 and rat NRK cells
western blot: 1:250-1:500 using whole extract of human Jurkat cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAB8A(4218)
mouse ... Rab8a(17274)
rat ... Rab8a(117103)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2