R3779
Anti-RbAp48/RbAp46 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Retinoblastoma-binding protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 46 kDa (RbAp46)
antigen 48 kDa (RbAp48)
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using human HeLa cells fixed with paraformaldehyde-Triton
microarray: suitable
western blot: 1:2,000-1:4,000 using MCF7 nuclear extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBBP4(5928) , RBBP7(5931)
mouse ... Rbbp4(19646) , Rbbp7(245688)
rat ... Rbbp4(313048) , Rbbp7(83712)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3