R4279
Anti-RbAp46, C-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-RBBP7, Anti-Retinoblastoma-binding protein 7
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 46 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells fixed with paraformaldehyde-Triton
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extracts of human HeLa cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBBP7(5931)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Chromatin structure plays a fundamental role in regulating processes that take place on the DNA, such as transcription, replication, and recombination, all of which occur on nucleosomal templates. Therefore, mapping the position of histones selectively modified and histone variants or non-histone components of chromatin in specific DNA sequences, can provide valuable insights into how these proteins (and their modifications) function in a chromatin context.