R3388
Cryogenic storage rack, stainless steel
Vertical; 4-shelf for 51/4 × 51/4 × 33/4in. boxes
Sinônimo(s):
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyketone
Características
Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene DS5037-0004
técnica(s)
cryopreservation: suitable
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)