R1888
Cryogenic storage rack, stainless steel
Vertical, 9-shelf for 3 × 3 × 2 in. boxes
Sinônimo(s):
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® DS5035-0009
técnica(s)
cryopreservation: suitable
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)