R3375
Retinyl palmitate
Type IV, ~1,800,000 USP units/g, oil
Sinônimo(s):
Vitamin A palmitate, all−trans−Retinol palmitate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
tipo
Type IV
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
oil
atividade específica
~1,800,000 USP units/g
cor
yellow to orange
pf
26 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
chave InChI
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Descrição geral
Aplicação
- a retinoid derivative to modulate expression of connexin Cx26 and Cx30 in the cochlea
- a standard in high performance liquid chromatography(HPLC)
- as a retinoid substrate in the isomerase assay of eyecup protein homogenates
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.