R1656
RAF1 (EE) (306-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
CMD1NN, NS5, RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase, cRaf
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fermentation/recombinant
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
5100-6900 nmol/min·mg
peso molecular
~63 kDa
fabricante/nome comercial
Precision
técnica(s)
cell based assay: suitable
solubilidade
water: soluble
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... RAF1(5894)
Descrição geral
Rapidly Accelerated Fibrosarcoma (RAF) belongs to receptor tyrosine kinase (RTK) family. RAF exists as three isoforms A, B and C-RAF or RAF-1. RAF1 links Ras family members with mitogen-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinase (MAPK/ERK) signaling cascade. The RAF-1 gene is mapped to the human chromosome at 3p25.2.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1