R0406
Anti-RUNX1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Acute myeloid leukemia 1 protein, AML-1, Anti-CBF-α2, Anti-Core-binding Factor α2 subunit, Anti-Oncogne AML-1, Anti-PEBP2-αB, PEA2-αB, Anti-Polyomavirus enhancer-binding protein 2αB subunit, Anti-Runt-related transcription factor 1, Anti-SL3-3 enhancer factor 2αB subunit, Anti-SL3/AKV core-binding factor αB subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~48 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat (predicted)
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa cell lysate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RUNX1(861)
mouse ... Runx1(12394)
rat ... Runx1(50662)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)