MABC679
Anti-RUNX1 Antibody, clone 2B5
ascites fluid, clone 2B5, from mouse
Sinônimo(s):
Runt-related transcription factor 1, Acute myeloid leukemia 1 protein, Core-binding factor subunit alpha-2, CBF-alpha-2
Oncogene AML-1, Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha B subunit, PEA2-alpha B, PEBP2-alpha B, SL3-3 enhancer factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B5, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RUNX1(861)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected RUNX1 in Jurkat cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Jurkat cell lysate