Documentos Principais
R0279
Sigma-Aldrich
Ro 23-9358
≥97% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
N-[3,5-Bis(decyloxy)phenyl]-N-(carboxymethyl)glycine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H51NO6
Número CAS:
Peso molecular:
521.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
pf
99.5-110 °C
solubilidade
DMSO: 16 mg/mL
originador
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOc1cc(OCCCCCCCCCC)cc(c1)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C30H51NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-36-27-21-26(31(24-29(32)33)25-30(34)35)22-28(23-27)37-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-23H,3-20,24-25H2,1-2H3,(H,32,33)(H,34,35)
chave InChI
SWOCSPJYINCHOW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Diacylglycerol lipase inhibitor. Target for anti-obesity drugs.
Características e benefícios
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)