PVP1
Poly(vinylpyrrolidone)–Iodine complex
Sinônimo(s):
PVP-Iodine, Polyvinylpyrrolidone Iodine, PVP-I, Povadyne® antiseptic
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
parasites
viruses
yeast
Modo de ação
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
II.C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO.I2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-2/h2H,1,3-5H2;
chave InChI
CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F - Not applicable
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?