Key Documents
PRS4025
Sigma-Aldrich
Anti-TSLP (ab3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Thymic stromal lymphopoietin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
predicted mol wt 18 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSLP(85480)
Imunogênio
a 20 amino acid peptide from near the center of mouse TSLP.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4025.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Chun-Ching Lu et al.
International journal of molecular sciences, 23(4) (2022-02-27)
Peripheral nerve injury involves divergent alterations within dorsal root ganglia (DRG) neurons sensitized by persistent inflammation. Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) production is crucial in the development of chronic inflammatory responses. Herein, we investigate the changes of TSLP expression in rats'