PLA0292
Goat anti-RNA Polymerase II Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
220kDa, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, POLR2, POLRA, RNA polymerase II 220 kd subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RPB1, RPBh1, RPO2, RPOL2, RpIILS, hRPB220, hsRPB1, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:5,000
nº de adesão
NP_000928.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POLR2A(5430)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)