PLA0144
Rabbit anti-TRF2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
TRBF2, TRF2, TTAGGG repeat-binding factor 2, telomeric DNA-binding protein, telomeric repeat binding protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_005643.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... TRF2(7014)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1