PLA0069
Rabbit anti-RPA70 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
70kDa, HSSB, MST075, MSTP075, REPA1, RF-A, RF-A protein 1, RP-A, RP-A p70, RPA70, replication factor A protein 1, replication protein A1, replication protein A1 (70kD), single-stranded DNA-binding protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
NP_002936.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... RPA70(6117)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)