P8982
Anti-phospho-p53 (pSer392) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 53 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using p53 fusion proteins with CKII phosphorylation or an extract of hydroxyurea-treated MvILu cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
mouse ... Trp53(22059)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.