P8887
5α-Pregnan-3α-ol-20-one
solid
Sinônimo(s):
3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α-OH-DHP, Allopregnan-3α-ol-20-one, Allopregnanolone, Brexanolone
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
chave InChI
AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
mouse ... Gabrg2(14406)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Gabrg2(29709)
Aplicação
- as an allosteric modulator of GABAA receptors in mice
- a neuroprotective steroid in transgenic mice
- a neurosteroid
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience