P8477
Picotamide
Sinônimo(s):
4-Methoxy-N,N′-bis(3-pyridinylmethyl)-1,3-benzenedicarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1C(=O)NCc2cccnc2)C(=O)NCc3cccnc3
InChI
1S/C21H20N4O3/c1-28-19-7-6-17(20(26)24-13-15-4-2-8-22-11-15)10-18(19)21(27)25-14-16-5-3-9-23-12-16/h2-12H,13-14H2,1H3,(H,24,26)(H,25,27)
chave InChI
KYWCWBXGRWWINE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TBXA2R(6915)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?