P8122
Anti-Potassium Channel KIR3.2 (GIRK2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-BIR1, Anti-GIRK-2, Anti-GIRK2, Anti-KATP-2, Anti-KATP2, Anti-KCNJ7, Anti-KIR3.2, Anti-KPLBS, Anti-hiGIRK2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
western blot: 1:200 using rat brain membranes
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNJ6(3763)
mouse ... Kcnj6(16522)
rat ... Kcnj6(25743)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)