P7568
β-Acetyl-γ-O-alkyl-L-α-phosphatidylcholine from bovine heart lecithin
≥99%, lyophilized powder
Sinônimo(s):
1-O-Alkyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 2-Acetyl-1-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine, AcGEPC, PAF, Platelet activating factor
Ensaio
≥99%
Formulário
lyophilized powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
chave InChI
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?