P6236
Pyroglutamate Aminopeptidase from Pyrococcus furiosus
recombinant, expressed in E. coli, ~90% (SDS-PAGE), ≥5.0 units/mg protein
Sinônimo(s):
L-Pyrrolidone carboxyl peptidase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
~90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥5.0 units/mg protein
peso molecular
24.072 kDa by amino acid sequence
28 kDa by SDS-PAGE
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3