Key Documents
P5801
Sigma-Aldrich
Peptide YY porcine
≥97% (HPLC), synthetic
Sinônimo(s):
PYY, Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C190H288N54O57
Número CAS:
Peso molecular:
4240.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
pig ... PYY(445018)
Amino Acid Sequence
Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Gut hormone that inhibits both secretin and cholecystokinin-stimulated pancreatic secretion. Endogenous nonselective agonist at NPY receptors.
Outras notas
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3