P5136
Poly-γ-benzyl-L-glutamate
mol wt 150,000-350,000
Sinônimo(s):
PBLG
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
peso molecular
150,000-350,000
cor
white to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3][C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H15NO4/c13-10(12(15)16)6-7-11(14)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
chave InChI
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.