P4747
Anti-Potassium Channel KCa2.3, (C-term) (Small-conductance Ca2+-activated Potassium Channel 3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-SK3, Anti-SKCa3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human, mouse, rat, pig
técnica(s)
western blot: 1:200 using rat brain membranes
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNN3(3782)
mouse ... Kcnn3(140493)
rat ... Kcnn3(54263)
Imunogênio
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3