P4543
Valproic acid sodium salt
98%
Sinônimo(s):
2-propylpentanoic acid sodium, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium valproate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
originador
Abbott
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCC(CCC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... ALDH5A1(7915)
Descrição geral
Valproic acid is an anticonvulsant and mood-stabilizing drug. It is used to treat epilepsy and bipolar disorder. Valproic acid helps to repress the Warburg effect and the development of tumor in neuroblastoma.
Aplicação
- in resazurin viability assay
- to systematically study its effects of clinical doses on brain volume and offspring behavior
- to study its effect on atherosclerotic lesion size
- in genetic expression studies in mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience