Documentos Principais
P4485
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-p130 antibody produced in mouse
clone KAB40, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KAB40, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 130 kDa
reatividade de espécies
human, monkey, mouse
técnica(s)
western blot: 1:1,000 using human C33A cervical carcinoma cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... RBL2(5934)
mouse ... Rbl2(19651)
Imunogênio
GST fusion protein of p130, N-terminus.
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline containing 0.08% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C L Pang et al.
Oncogene, 33(31), 4039-4049 (2013-10-22)
High-risk human papillomaviruses are causative agents of cervical cancer. Viral protein E7 is required to establish and maintain the pro-oncogenic phenotype in infected cells, but the molecular mechanisms by which E7 promotes carcinogenesis are only partially understood. Our transcriptome analyses