P3803
Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 25:24:1, Saturated with 10mM Tris, pH 8.0, 1mM EDTA
for molecular biology
Sinônimo(s):
DNA extraction
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
pH
6.5-6.9(pH of phenolic phase)
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Advertência
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Protocolos
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing