P3501
Phe-Gly-Gly
Sinônimo(s):
L-phenylalanylglycyl-glycine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
powder
cor
white
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CNC(CNC([C@@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C13H17N3O4/c14-10(6-9-4-2-1-3-5-9)13(20)16-7-11(17)15-8-12(18)19/h1-5,10H,6-8,14H2,(H,15,17)(H,16,20)(H,18,19)/t10-/m0/s1
chave InChI
NAXPHWZXEXNDIW-JTQLQIEISA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3