P3487
Monoclonal Anti-PTEN antibody produced in mouse
~1 mg/mL, purified immunoglobulin, clone PTN-18, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Mutated in multiple advanced cancers 1, Anti-PTEN1, Anti-PTENbeta, Anti-Phosphatase and tensin homolog, Anti-TEP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PTN-18, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable using 4% paraformaldehyde-0.5% Triton X-100 fixation
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of rat brain
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTEN(5728)
mouse ... Pten(19211)
rat ... Pten(50557)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.