Documentos Principais
04-035
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-PTEN, clone 6H2.1
clone 6H2.1, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anticorpo anti-PTEN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6H2.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Foi sugerido que a proteína e a fosfatase lipídica PTEN (homólogo de fosfatase e tensina deletados no cromossomo dez) desempenham um papel na tumorgênese. O PTEN é um supressor tumoral cuja perda permite a sinalização constitutiva através da via PI3K e é suficiente para causar câncer. Nas células normais, em conjunto com FOXO1A e PTEN funcionam juntos para restringir o crescimento celular. O PTEN metaboliza o produto da fosforilação PI3K de PI(4,5)P2 após a ativação do receptor, criando PI(3,4,5)P3. Nas células sem PTEN, existem níveis elevados de PI(3,4,5)P3, que atua como um potente segundo mensageiro que promove a oncogênese. A restauração da função PTEN é considerada uma nova abordagem para a terapia do câncer. A superexpressão de PTEN inibe a migração celular e a expressão de mRNA antisense de PTEN aumenta a migração.
Especificidade
Reconhece PTEN
Imunogênio
100 aminoácidos de terminais C de PTEN
Epítopo: região do terminal C
Aplicação
Categoria de pesquisa
Sinalização
O anticorpo anti-PTEN &, clone 6H2.1, detecta o nível de PTEN foi publicado e & validado para uso em WB, IP, IH(P).
Subcategoria de pesquisa
PI3K, Akt, & Sinalização mTOR
Qualidade
avaliado rotineiramente em lisado de células HeLa
Descrição-alvo
55 kDa
Ligação
Substitui: 07-016
forma física
Formato: Purificado
IgG de camundongo purificada em tampão de armazenamento contendo Tris-Glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, pH 7,4, com azida sódica a 0,05%.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
BRCAness profile of sporadic ovarian cancer predicts disease recurrence.
Wysham, WZ; Mhawech-Fauceglia, P; Li, H; Hays, L; Syriac, S; Skrepnik, T; Wright et al.
Testing null
Caroline E Nunes-Xavier et al.
The Prostate, 81(12), 838-848 (2021-06-15)
Novel immune checkpoint-based immunotherapies may benefit specific groups of prostate cancer patients who are resistant to other treatments. We analyzed by immunohistochemistry the expression of B7-H3, PD-L1/B7-H1, and androgen receptor (AR) in tissue samples from 120 prostate adenocarcinoma patients treated
Peptide inhibitors disrupt the serotonin 5-HT2C receptor interaction with phosphatase and tensin homolog to allosterically modulate cellular signaling and behavior.
Anastasio, NC; Gilbertson, SR; Bubar, MJ; Agarkov, A; Stutz, SJ; Jeng, Y; Bremer et al.
The Journal of Neuroscience null
Whole chromosome instability caused by Bub1 insufficiency drives tumorigenesis through tumor suppressor gene loss of heterozygosity.
Baker, DJ; Jin, F; Jeganathan, KB; van Deursen, JM
Cancer Cell null
Janire Mingo et al.
European journal of human genetics : EJHG, 26(8), 1180-1187 (2018-05-01)
The PTEN gene encodes a master regulator protein that exerts essential functions both in the cytoplasm and in the nucleus. PTEN is mutated in the germline of both patients with heterogeneous tumor syndromic diseases, categorized as PTEN hamartoma tumor syndrome