P3118
Monoclonal Anti-p115/TAP antibody produced in mouse
clone 5D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Transcytosis Associated Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5D6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using cytosolic and membrane extracts of rat liver
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Uso1(56042)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)