P203
Phenamil methanesulfonate salt
solid
Sinônimo(s):
3,5-Diamino-6-chloro-N-[imino(phenylamino)methyl]pyrazinecarboxamide methanesulfonate salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
yellow
solubilidade
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.5 mg/mL
DMSO: ≥5 mg/mL (with warming)
0.1 M HCl: insoluble
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(=N)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClN7O.CH4O3S/c13-8-10(15)19-9(14)7(18-8)11(21)20-12(16)17-6-4-2-1-3-5-6;1-5(2,3)4/h1-5H,(H4,14,15,19)(H3,16,17,20,21);1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
MHPIZTURFVSLTJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1D(6339) , SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276) , Scnn1b(20277) , Scnn1d(140501) , Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122) , Scnn1b(24767) , Scnn1g(24768)
Descrição geral
Aplicação
- to stimulate adipocyte differentiation in 3T3 cells
- to test its effect on lateral flagella expression in Vibrio shilonii
- in nanoparticle preparation to test its effect on osteo/odontoblastic differentiation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)