Nível de qualidade
atividade óptica
[α]23/D +134.6°, c = 1 in chloroform(lit.)
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
cor
white
originador
Sanofi Aventis
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12Cc3ccc(O)cc3[C@@](C)(CCN1C\C=C(\C)C)[C@@H]2C
InChI
1S/C19H27NO/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3/t14-,18+,19+/m1/s1
chave InChI
VOKSWYLNZZRQPF-CCKFTAQKSA-N
Informações sobre genes
human ... EBP(10682)
rat ... Chrm1(25229) , Chrm2(81645) , Drd2(24318) , Oprm1(25601)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3