Documentos Principais
MACAC0RS5
Millipore
Placa coletora de 96 poços
96-well receiver trays with lids for Millicell®-96 Cell Culture Insert Plates, sterile, pack of 5
Sinônimo(s):
Microplaca, Placa de coleta, Placa de coleta de 96 poços
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiais
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Características
lid
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
250-300 μL sample volume
técnica(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
área de filtração
0.28 cm2
tamanho da placa
96 wells
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As placas de inserção de cultura de células Millicell são um dispositivo patenteado projetado para dar suporte ao crescimento e à diferenciação de linhas de células endoteliais e epiteliais, incluindo a CaCo-2.
O dispositivo Millicell está disponível com um PCF de 0,4 µm e uma variedade de tamanhos de poros de membrana PET. A placa foi projetada para a máxima conveniência do usuário e incorpora recursos como assistência apical para facilitar a pipetagem e o acesso basolateral. Para reduzir o risco de contaminação da monocamada, as placas de membrana têm pés para elevar a placa acima da superfície de trabalho quando desmontadas da bandeja de alimentação. As cavidades receptoras em forma de gota eliminam as bolhas de ar quando as placas são montadas.
As placas Millicell são otimizadas para cultivar e manter monocamadas de células de alta integridade. As células cultivadas em membranas de placas Millicell crescem melhor do que em plástico porque são nutridas tanto pelo lado apical quanto pelo lado basolateral. O crescimento e a função das células se assemelham mais ao in vivo. As placas Millicell são projetadas para análise e crescimento celular e podem ser usadas manualmente ou com sistemas automatizados de semeadura, alimentação e lavagem de células.
Com esse sistema completo, é possível cultivar, alimentar e analisar células em uma única placa com fundo de membrana. A placa pode ser usada com uma bandeja de alimentação de poço único ou de múltiplos poços. No momento da análise de transporte, a placa é simplesmente transferida para uma bandeja de transporte de vários poços para análise.
Esse design simplificado aprimora a funcionalidade com:
- Sistemas de semeadura e alimentação
- Sistemas automatizados de manuseio de líquidos e pipetas de extensão
- Acesso basolateral e apical às células
- Sistemas de medição de resistência elétrica transepitelial (TEER)
Componentes
Bandeja de transporte de 96 cavidades(5), tampa(5)
Outras notas
Compatível com automação: Sim
Informações legais
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.
Protocolos
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.