P0022
PS48
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(4-Chloro-phenyl)-3-phenyl-pent-2-enoic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C(\CCc1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H15ClO2/c18-16-10-7-13(8-11-16)6-9-15(12-17(19)20)14-4-2-1-3-5-14/h1-5,7-8,10-12H,6,9H2,(H,19,20)/b15-12-
chave InChI
LLJYFDRQFPQGNY-QINSGFPZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to phosphoinositide kinases for your research needs.