OH83021341EU
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX223, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 83021341EU
capacidade de pesagem faixa de medição
220 g, resolution: 0.001 g
diâmetro do tacho de pesagem
13 cm