OH83021332EU
Ohaus® Explorer® Analytical Balance
Model EX224, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 83021332EU
capacidade de pesagem faixa de medição
220 g, resolution: 0.1 mg
diâmetro do tacho de pesagem
9 cm